Learn More
Molybdän(V)-chlorid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391878 50 g 50 Gramm
11361878 5 g 5 Gramm
11371878 250 g 250 Gramm
11381878 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11391878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011832.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10241-05-1
Summenformel Cl5Mo
Molekulargewicht (g/mol) 273.20
MDL-Nummer MFCD00003467
InChI-Schlüssel GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonym molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
IUPAC-Name Molybdän(V)-chlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum(V) chloride
Schmelzpunkt 194°C
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Black crystals
Dampfdruck 2.3 hPa (2mm Hg) at 25°C
Prozentgehaltsbereich 99.6% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dry ether,dry alcohol,organic solvents and chlorinated solvents.
Formelmasse 273.24
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(V) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum pentachloride