Learn More
Molybdäntrioxid, ≥ 99,5 %, (ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molybdenum Trioxide |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99.5% |
| Formelmasse | 143.94 |
| Güte | ACS-Reagenz |