Learn More
Molybdän-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-218978
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
7439-98-7, 7732-18-5
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
CHEBI:28685
molybdenum
[Mo]
7439-98-7, 7732-18-5
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
CHEBI:28685
molybdenum
[Mo]
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Mo1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Molybdenum Standard
CAS Min. % 0.1, 99.9
CAS Max. % 0.1, 99.9
Güte Assurance
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Menge 30 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Produkt nur für den Laborgebrauch