Learn More
Molybdänkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374468 50 g 50 Gramm
11384468 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042360.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Menge 50 g
Gewicht ≈0.51g/slug
Form ≈0,51 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.95%