Learn More
Molybdän-Silizid-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 15424845
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424845 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15424845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041079.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum silicide sputtering target
Farbe Grau
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 12136-78-6
Schmelzpunkt 1870°C to 2030°C
Dichte 6.31 g/mL
Menge 1 Ea.
Geruch Odorless
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel MoSi2
MDL-Nummer MFCD00151535
Synonym molybdenum disilicide, molybdenum silicide, ms silicide, molybdenum-silicide, molybdenum silicide, mo5si3, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
InChI-Schlüssel YXTPWUNVHCYOSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]=[Mo]=[Si]
IUPAC-Name bis($l^{2}-silanyliden)Molybdän
Molekulargewicht (g/mol) 152.12
PubChem CID 6336985
Formelmasse 152.13
Reinheit (%) 99.5%