Learn More
Molybdän-Silizid-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molybdenum silicide sputtering target |
| Farbe | Grau |
| Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| CAS | 12136-78-6 |
| Schmelzpunkt | 1870°C to 2030°C |
| Dichte | 6.31 g/mL |
| Menge | 1 Ea. |
| Geruch | Odorless |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Summenformel | MoSi2 |
| Mehr anzeigen |