Learn More
Molybdänpulver, 99.95 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar 010030.18
Additional Details : CAS : 7439-98-7 Gewicht : 0.05000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III
Menge 50g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15445915
  • 49.52 CHF / 50 Gramm
Auf Lager 8
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
Molybdän
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Spezifikation
Molybdenum
7439-98-7
10.22g/cm3 at 20°C
Mo
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
Odorless
23932
Pulver
50g
gray powder
99.95% (Metals basis)
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Molybdän
95.95
CHEBI:28685
Grau
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation