Learn More
Molybdänplatte, 4.76 mm (0.188 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456435 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15456435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042143.GH
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum plate
Namenshinweis 4.76mm (0.188 in.) thick
CAS 7439-98-7
Menge 100 x 100 mm
Gewicht ≈486g/100x100mm
Form Platte
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Mo
MDL-Nummer MFCD00003465
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mo]
IUPAC-Name Molybdän
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Reinheit (%) 99.95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum foil
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum