Learn More
Molybdän-Pellet, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11376688 500 g 500 Gramm
11366688 100 g 100 Gramm
11356688 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013242.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ca. 12.5 x 18 x 25 mm, heiß gedrückt, Dichte ca. 8.0 g/cm3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Farbe Grau
Namenshinweis Hot Pressed
Aussehen Dark gray pellet
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)