Learn More
Molybdänhexacarbonyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10072490
Marke: Thermo Scientific Acros 190392500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Molybdän-hexacarbonyl, 98 %, C6O6Mo, CAS-Nummer-13939-06-5, Hexacarbonylmolybdän, Kohlenmonoxid-Molybdän 6:1, Hexacarbonylmolybdän, kann bis zu 5 g cr enthalten, Hexakis Kohlenmonoxid-Molybdän, 50 g, 100,0, 97,5, CHEBI:30508
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13939-06-5
Summenformel C6O6Mo
Molekulargewicht (g/mol) 264
MDL-Nummer MFCD00003466
InChI-Schlüssel KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
PubChem CID 2724068
ChEBI CHEBI:30508
IUPAC-Name Kohlenmonoxid;molybdän
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum hexacarbonyl
Schmelzpunkt 150.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß bis gelb
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Mo(CO)6
Fieser 02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, slightly soluble in ether and most oter common, organic solvents
Formelmasse 264
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.96
Dichte 1.9600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum hexacarbonyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.