Learn More
Molybdänfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048285
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11396747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010044.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Menge 100 x 100 mm
Gewicht ≈25.6g/100x100mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.95%