Learn More
Molybdän, AAS-Standardlösung, Specpure™, Mo 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molybdenum AAS standard solution |
| Namenshinweis | Mo 1000μg/mL |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | Mo in 5% HNO3/tr. HF |
| UN-Nummer | UN3264 |
| Menge | 500 mL |
| Güte | Specpure |