Learn More
Agencinox™ Messbecher mit Ausguss, Edelstahl mit Molybdän
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
3000 ml
Beschreibung
- Konstruktion aus Molybdän-Edelstahl
- Hohe chemische Beständigkeit
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Material | Edelstahl (Molybdän) |
Höhe (metrisch) | 60 mm |
Typ | Becher |