Learn More
Molekularsiebe, Pulver, Katalysatorunterstützung, Natrium Y Zeolith, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15683970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15683970 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15683970 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. 334448100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pulver, Katalysatorunterstützung, Natrium-Y-Zeolith
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
CAS 63231-69-6
Physikalische Form Pulver, Katalysatorunterstützung, Natrium-Y-Zeolith
MDL-Nummer MFCD00131613
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Molekularsieb 13X