Learn More
Molekularsiebe 5A, 4 bis 8 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10092600 500 g Glasflasche 500 Gramm
10494335 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092600 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197285000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69912-79-4
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.14
MDL-Nummer MFCD00147627
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 5A
Farbe Beige
Namenshinweis 5A, 4 to 8 mesh
Schüttdichte 660 to 780g/L
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße 4 to 8 mesh
Restwasser 1.5% max. (575°C, 3 hrs.)
Wasseradsorption 20% min.
Menge 500 g
Physikalische Form Perlen