Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molekularsiebe, 5 Å |
| Namenshinweis | Ungetrocknet |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 1 kg |
| Physikalische Form | Pulver |
| Strukturformel | Ca/nNa12–2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |