Learn More
Molekularsiebe, 5Å, ungetrocknet; Honeywell™
Artikelnummer. 15602320 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15602320 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15692310 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15602320 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 233676500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver, ungetrocknet
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69912-79-4
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.14
MDL-Nummer MFCD00147627
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 5 Å
Namenshinweis Ungetrocknet
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver
Strukturformel Ca/nNa122n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten