Learn More
Molekularsiebe, 5Å Pellets, 1.6 mm, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15613970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15613970 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15613970 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3343161KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pellets, 1.6 mm
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 5 Å
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 kg
CAS 69912-79-4
Physikalische Form Pellets, 1.6 mm
Summenformel AlNaO6Si2
Strukturformel Ca/nNa12–2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
MDL-Nummer MFCD00147627
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan
Molekulargewicht (g/mol) 202.14
PubChem CID 19758701