missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molekularsiebe, 5Å, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. p-7120600 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15661850

Marke: Honeywell-Fluka 2086201KG

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beads, 8 bis 12 Mesh

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 69912-79-4
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.14
MDL-Nummer MFCD00147627
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 5 Å
Netzgröße 8 bis 12 Mesh
Verpackung Poly-Flasche
Porengröße 5 Angström
Menge 1 kg
Physikalische Form Perlen
Strukturformel Ca/nNa122n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Molekularsieb 5A
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt