Learn More
Molekularsiebe, 5Å, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15661850 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15661850 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15671850 5 kg Fass mit Inneneinsatz 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15661850 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2086201KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beads, 8 bis 12 Mesh
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69912-79-4
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.14
MDL-Nummer MFCD00147627
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 5 Å
Netzgröße 8 bis 12 Mesh
Verpackung Poly-Flasche
Porengröße 5 Angström
Menge 1 kg
Physikalische Form Perlen
Strukturformel Ca/nNa122n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Molekularsieb 5A