Learn More
Molekularsiebe 4A, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44873
96.67 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
70955-01-0
C20H25FN2O8
440.42
MFCD00131613
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
73906282
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
70955-01-0
C20H25FN2O8
440.42
MFCD00131613
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
73906282
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 4A
Farbe Beige
Namenshinweis 8 to 12 mesh
Schüttdichte 680 to 760g/L
Verpackung Glasflasche
Restwasser 1.5% max.
Wasseradsorption 20% min.
Menge 500 g
Physikalische Form Perlen
IUPAC-Name Molecular sieves