Learn More
Molekularsiebe, 4 A, 3 bis 5 mm (0.12 bis 0.20 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387455
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11387455
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05466.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Molecular sieves, 4A, 3-5 mm (0.12-0.20in) beads are useful in general gas drying applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70955-01-0
Summenformel C20H25FN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 440.42
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves, 4A
Namenshinweis 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 1000 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.