Learn More
Molekularsiebe 4A, 10 bis 18 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10542261 500 g Glasflasche 500 Gramm
10013350 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542261 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 264755000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.80 CHF
    79.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 17.15 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70955-01-0
Summenformel C20H25FN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 440.42
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 4A
Farbe Beige
Schüttdichte 680 to 760g/L
Verpackung Glasflasche
Restwasser < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Wasseradsorption > 20% (50% rH, 20°C, 24 h)
Menge 500 g
Physikalische Form Granulate