Learn More
Molekularsiebe 4A, 10 bis 18 Mesh, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 264750050
Additional Details : CAS : 70955-01-0 Gewicht : 5.05000kg
Menge 5kg
Verpackung Kunststofftrommel
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10013350
  • 435.00 CHF / 5 Kilogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 30-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Trockenmittel
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
70955-01-0
440.424
FJUZEZRZKVMAMD-DRZCJDIDSA-N
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
C20H25FN2O8
MFCD00131613
73906282
CC(C(C(=O)OC)C(=O)OC)C(C(=O)O)NC(=O)C(CC1=CC(=CC=C1)F)NC(=O)C
Spezifikation
680 to 760g/L
Kunststofftrommel
> 20% (50% rH, 20°C, 24 h)
5kg
C20H25FN2O8
FJUZEZRZKVMAMD-DRZCJDIDSA-N
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
73906282
Molecular sieves 4A
< 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Beige
70955-01-0
MFCD00131613
CC(C(C(=O)OC)C(=O)OC)C(C(=O)O)NC(=O)C(CC1=CC(=CC=C1)F)NC(=O)C
440.424
Granulate
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate