Learn More
Molekularsiebe 4A, 10 bis 18 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44855
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
70955-01-0
C20H25FN2O8
440.42
MFCD00131613
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
73906282
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
70955-01-0
C20H25FN2O8
440.42
MFCD00131613
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
73906282
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 4A
Farbe Beige
Schüttdichte 680 to 760g/L
Verpackung Glasflasche
Restwasser < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Wasseradsorption > 20% (50% rH, 20°C, 24 h)
Menge 500 g
Physikalische Form Granulate