Learn More
Molekularsiebe, 4 Å ,4 bis 8 Mesh, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molekularsiebe, 4 Å |
Netzgröße | 4 bis 8 Mesh |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |