Learn More
Molekularsiebe, 3A, Pulver, TRC
Artikelnummer. 30467878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467878 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM489003500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular Sieves, 3A, Powder
CAS 308080-99-1
Summenformel AlNaO6Si2
Menge 500 g
Synonym Zeolites, 3A, 3A Zeolites, 3ASDG, Baylith SG 232, HTMS 3A, LEK 2425, MS 3A, Mizuka Sieves 3A, Molecular Sieve 3A, Molsiv 3A, Purmol 3A, Purmol 3STH, S 136, Siliporite 3A, Siliporite NK 30, Siliporite NK 30AP, Sylobead 562CS, Tricat 3A, UOP-AS 5078, Z 3-02, Zeolum A 3
InChI-Formel InChI=1S/Al.Na.2O3Si/c;;2*1-4(2)3/q+3;+1;2*-2
SMILES O=[Si]([O-])[O-].O=[Si]([O-])[O-].[Al+3].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 202.14
Formelmasse 201.89