Learn More
Molekularsiebe 3 A, Pulver <50 Mikrometer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249163 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10249163 2.5 kg Kunststoff-Fass 2.50 Kilogramm
10072690 500 g Glasflasche 500 Gramm
15119243 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10249163 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 214790025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308080-99-1
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.135
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 3A
Farbe Nicht ausgewiesen
pH 11.4 (10% max. aq. suspension)
Verpackung Kunststoff-Fass
Partikelgröße 500 Micron Max.
Restwasser < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Wasseradsorption > 22% (50%rH, 20°C, 24h)
Menge 2.5 kg
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.