missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molekularsiebe, 3A, Pellets, Durchm.: 1.6 mm, Honeywell™ Fluka™

Catalog Number 15643960
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
308080-99-1
AlNaO6Si2
202.135
MFCD00131613
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
19758701
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
308080-99-1
AlNaO6Si2
202.135
MFCD00131613
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
19758701
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]

Pellets, 1.6 mm

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, UOP-Typ 3Å
Dichte 2 g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Partikelgröße Durchmesser: 1.6 mm
Menge 250 g
Physikalische Form Pellets
Schmelzpunkt 400 °C
Strukturformel KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;dioxido(oxo)silan
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'