Learn More
Molekulare Siebe, 13X, Pellets, Durchmesser: 3,2 mm, Solstice
Artikelnummer. 15653970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15653970 5 kg Fass mit Inneneinsatz 5 Kilogramm
15643970 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15653970 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3343595KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pellets, 3.2 mm
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-69-6
MDL-Nummer MFCD00131613
IUPAC-Name Molekularsieb 13X
Specifica
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 13 X
Verpackung Fass mit Inneneinsatz
Partikelgröße Durchmesser: 3,2 mm
Menge 5 kg
Physikalische Form Pellets
Strukturformel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.