Learn More
Molekularsiebe, 13 x, Pellets, Durchm.: 1.6 mm, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15633970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15633970 5 kg Fass mit Inneneinsatz 5 Kilogramm
15623970 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15633970 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3343405KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pellets, 1.6 mm Durchmesser
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-69-6
MDL-Nummer MFCD00131613
IUPAC-Name Molekularsieb 13X
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 13 X
Verpackung Fass mit Inneneinsatz
Partikelgröße Durchmesser: 1.6 mm
Menge 5 kg
Physikalische Form Pellets
Strukturformel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten