Learn More
Molekularsiebe, 13 x, Pellets, Durchm.: 1.6 mm, Honeywell™ Fluka™
Product Code. 15623970 Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
15623970 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15633970 5 kg Fass mit Inneneinsatz 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 15623970 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 3343401KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Pellets, 1.6 mm Durchmesser
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63231-69-6
MDL-Nummer MFCD00131613
IUPAC-Name Molekularsieb 13X
Specifications
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 13 X
Verpackung Poly-Flasche
Partikelgröße Durchmesser: 1.6 mm
Menge 1 kg
Physikalische Form Pellets
Strukturformel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten