Learn More
Molekularsiebe, 13 x, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15681850 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15681850 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15691850 5 kg Poly-Flasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15681850 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2086391KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Beads, 4 bis 8 Mesh
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-69-6
MDL-Nummer MFCD00131613
IUPAC-Name Molekularsieb 13X
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 13 X
Netzgröße 4 bis 8 Mesh
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 kg
Physikalische Form Perlen
Strukturformel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten