missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molekularsieb Typ4A, technisch, 2.5-5.0 mm-Beads (4-8 Mesh), Fisher Chemical

92.65 CHF - 395.00 CHF

Chemische Identifikatoren

CAS 70955-01-0
Summenformel C20H25FN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 440.42
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10336430
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
MS/1020/53
500 g
92.65 CHF
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10346430
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
MS/1020/62
2.5 kg
395.00 CHF
2.50 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Molekularsieb Typ4A, technisch, 2.5-5.0 mm-Beads (4-8 Mesh), Fisher Chemical

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt