Learn More
Molekularsieb Typ4A, technisch, 2.5-5.0 mm-Beads (4-8 Mesh), Fisher Chemical
215.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Spezifikation
Farbe | Beige |
pH | 11 |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
Menge | 2.5 kg |
Physikalische Form | Fest |