Learn More
Molekularsieb, aktiviert, Typ 3A, 8 bis 12 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15518894
Molekularsieb, aktiviert, Typ 3A, 8 bis 12 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15518894
500 g, Weithalsflasche Braunglas
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Weithalsflasche, PVC-beschichtetes Glas
Artikelnummer. 15518894
Marke: Avantor J.T.Baker 271001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-01-0
Summenformel AlCaNaO4Si+2
Molekulargewicht (g/mol) 182.13
InChI-Schlüssel IDZYHGDLWGVHQM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44144394
IUPAC-Name Aluminium;Kalzium;Natrium;Silikat
SMILES [O-][Si]([O-])([O-])[O-].[Na+].[Al+3].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsieb
Namenshinweis Aktiviert, Typ 3A
Netzgröße 8 bis 12-Netz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.10 kg
Menge 500 g
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molekularsieb, aktiviert, Typ 3A, 8 bis 12 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™ >