missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiae BioParticles™, Texas Red™ conjugate

Untersuchen Sie die Phagozytose mit Fluoreszenzmikroskopie, quantitativer Spektrofluorometrie und Durchflusszytometrie

Marke:  Invitrogen™ Z2843

360.01 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.00525kg

Artikelnummer. 11580896

  • 540.00 CHF / 10 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die Fluoreszenz von Fluorescein-markierten BioParticle Konjugaten, die teilweise in sauren Umgebungen gelöscht werden und die Fluoreszenz von Konjugaten mit den Farbstoffen Alexa Fluor™, BODIPY™ FL, Tetramethylrhodamin und Texas Red ist über einen pH-Bereich von 3 bis 10 gleichmäßig intensiv
  • Markierung (Ex/Em): Texas Red™ (ca. 595/615 nm)
  • Partikel: Zymosan (S. cerevisiae)
  • Wird als lyophilisierte Pulver bereitgestellt
  • Enthält ca. 3 x 108 E. coli- oder S. aureus-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
  • Konjugate können zur Verwendung in Phagozytose-Assays in einem Puffer der Wahl rekonstituiert werden
  • Fluoreszenz von BioParticles-Konjugaten, die an die Zelloberfläche gebunden sind (aber nicht internalisiert sind), kann durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quenchers abgeschreckt werden
  • Zusätzlich zu zellulären Anwendungen können fluoreszente BioParticles-Konjugate als Durchflusszytometrie-Kalibrierungsreferenzen beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten wirken
  • Kleine Partikel können auch nützliche Referenzen für Studien zur Lichtstreuung sein, da sich ihre Größen und Formen in charakteristischer Weise unterscheiden

Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

Spezifikation

Spezifikation

Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Fluoreszenzmikroskop
Texas Red™
3 bis 10
Raumtemperatur
Fluoreszenz
Biopartikel, Konjugat
Lyophilisiertes Pulver
BioParticles™, Texas Red™
S. cerevisiae
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.