Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ Zymosan A BioParticles™ Opsonierungsreagenz
Speziell entwickelt, um die Aufnahme von Zymosan A BioParticles Konjugaten zu verbessern
Marke: Invitrogen™ Z2850
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Abgeleitet aus hochaufgereinigten polyklonalen IgG-Kaninchen-Antikörpern
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie Endokytose, Exozytose und Phagozytose Assays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 Einheit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.