Learn More
Invitrogen™ X-GlcU, CHA (5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl β-D-Glucuronide, Cyclohexylammonium Salt)
Beschreibung
Liefert eine dunkelblaue Fällung an der Stelle der enzymatischen Aktivität. X-GlcU wird routinemäßig zum Nachweis der GUS-Expression in transformierten Pflanzenzellen und -geweben verwendet. X-GlcU kann auch zum Nachweis von E. coli-Kontamination in Lebensmitteln und Wasser verwendet werden.
Zusätzliche Informationen über Glykosidase-Enzyme
Glykosidase-Enzyme weisen eine sehr hohe Selektivität für die Hydrolyse ihrer bevorzugten Zucker auf. Beispielsweise hydrolysiert β-Galactosidase rasch β-D-Galactopyranoside, hydrolysiert aber in der Regel weder die anomeren α-D-Galactopyranoside noch die isomeren β-D-Glucopyranoside. Die endogene Glykosidase-Aktivität wird häufig zur Charakterisierung von Mikroorganismen und zur selektiven Markierung von Organellen in Säugetierzellen verwendet; Defekte der Glykosidase-Aktivität sind charakteristisch für mehrere Krankheiten.
Darüber hinaus sind Glykosidasen wichtige Reportergenmarker. Insbesondere lacZ, das β-Galactosidase kodiert, wird in Tieren und Hefen weitgehend als Reportergen verwendet, während das β-Glucuronidase-(GUS)-Gen ein beliebtes Reportergen in Pflanzen ist. Glykosidase-Substrate werden auch in Verbindung mit Glykosidase-konjugierten sekundären Nachweisreagenzien in immunhistochemischen Verfahren und Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assays (ELISAs) verwendet.
- Chromogensubstrat
- Zellen-permeabel
- Wird zum Nachweis der GUS-Expression in transformierten Pflanzenzellen und -geweben verwendet.
Beta-Glucuronidase (GUS)-Assays, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunohistochemie (IHC), Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zellpermeabilität | Membrangängig |
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molekularbiologie |
| Menge | 100 mg |
| Substrat | Beta-Glucuronidase(GUS)-Substrat |
| Substrate Properties | Chemisches Substrat |
| Substrattyp | Beta-Glucuronidase(GUS)-Substrat |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |