Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ TSA™ Kit 27, with HRP-streptavidin and Alexa Fluor™ 350 tyramide
Artikelnummer. 10247342
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10247342 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10247342 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T20937
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enzyme-mediated detection method uses the catalytic activity of horseradish peroxidase (HRP) to generate high-density labeling of a target protein or nucleic acid sequence in situ
  • Includes HRP-streptavidin and blue-fluorescent Alexa Fluor 350 tyramide, which is spectrally similar to AMCA dye
Cell Analysis, Cellular Imaging, Fluorescence In Situ Hybridization, IHC Staining and Detection, Immunocytochemistry (ICC), Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection, Immunohistochemistry (IHC), In Situ Hybridization (ISH)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Menge 1 Kit