Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
Artikelnummer. 11550766
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 11550766
Marke: Invitrogen™ T23366
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Markierte LDL-Komplexe sind nützlich bei der Untersuchung der Abgabe von bis zu zwei Fe3+-Atomen über Rezeptor-vermittelte Endozytose
Transferrin ist ein monomeres Serumglykoprotein (ca. 80.000 Dalton), das an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen bindet und über Rezeptor-vermittelte Endozytose bis zu zwei Fe3+-Atome abgibt.
  • Sobald eisentragende Transferrin-Proteine in Endosomen enthalten sind, begünstigt die saure Umgebung die Dissoziation von Eisen vom Transferrin-Rezeptor-Komplex
  • Nach der Freisetzung von Eisen wird Apotransferrin zur Plasmamembran recycelt, wo es von seinem Rezeptor freigesetzt wird, um mehr Eisen zu ergattern
  • Fluoreszente Transferrin-Konjugate können daher mit fluoreszentem LDL verwendet werden, um lysosomal gerichtete und recycelnde endosomale Wege zu unterscheiden
  • Bei diesen Experimenten wird in der Regel fluoroszenzmarkiertes Transferrin kultivierten Zellen hinzugefügt. Anschließend werden die Zellen durch Mikroskopie analysiert
  • Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor 594 (590/617 nm)
  • Menge: 15 mg Feststoff (enthält 5 mg Transferrin-Konjugat)
  • Die Anwendungen umfassen: Bildtransferrin-Rezeptordynamik mit FRET; Beobachtung von Rezeptor-Handel in lebenden Zellen durch konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie; Untersuchung von Ereignissen, die während der endosomalen Versauerung auftreten; Messung der Transferrin-Rezeptor-Bindungsaffinität in Säugetieren und Parasiten
Analyse von Bakterien, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zelluläre Bildgebung, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, LPS-Bindung, mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produkttyp Transferrin
Farbstofftyp Alexa Fluor Farbstoffe
Form Fest
pH 7,2
Produktlinie Alexa Fluor
Menge 5 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Anregung/Emission 650/665
Proteinfamilie Transferrin