Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ fluoreszierende Mikrosphären, Probenehmer-Kit
Artikelnummer. 10287102
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10287102 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10287102 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T7284
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Beads sind mit vier verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen durchgefärbt.
  • Enthält Proben der 0,1 μm, 0,5 μm und 4,0 μm Beads
  • Die Beads haben vier gut getrennte Anregungs-/Emissionspeaks: 360/430 nm (blau), 505/515 nm (grün), 560/580 nm (orange) und 660/680 nm (dunkelrot)
  • Erleichtern die Kalibrierung von konventionellen Fluoreszenz-Mikroskopen, konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopen und entsprechenden bildverarbeitenden Geräten für wissenschaftliche und kommerzielle Bildgebung, insbesondere bei mehrfarbigen Anwendungen.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierungsart Konfokalmikroskop-Kalibrierung, Fluoreszenzmikroskop-Kalibrierung
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Farbe Orange, Dunkelrot, Blau, Grün, Dark Red, Blue, Green
Produkttyp Probenehmer-Kit für fluoreszierende Mikrosphären
Format Suspensions-Beads
Produktlinie TetraSpeck
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Durchmesser (metrisch) 0,5 μm, 0,1 μm, 4 μm
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.