Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 82 Orange Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Artikelnummer. 10604243
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10604243 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10604243 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S11363
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie
Das zellgängige SYTO 82 orange fluoreszierende Nukleinsäurefärbemittel erzeugt bei Bindung an Nukleinsäuren eine helle, orange Fluoreszenz. Da die Färbungsmuster der SYTO Farbstoffe in lebenden Zellen zwischen Zelltypen variieren können, bieten wir das SYTO Orange Nucleic Acid Stain Sampler Kit (S-11360) an, damit Forscher und Forscherinnen das für ihr System am besten geeignete orange fluoreszierende SYTO Färbemittel auswählen können. 5 mmol-Lösung in DMSO
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 541 nm
Farbstofftyp Membrangängig
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 250 μl
Volumen (metrisch) 250 μl
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Beschreibung SYTO™ 82 Orange Fluoreszenz-Nukleinsäurefärbemittel – 5 mmol-Lösung in DMSO
Emission 560 nm
Produktlinie SYTO
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluoreszent
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
Sub Cellular Localization Nukleinsäuren