Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 61 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Beschreibung
The cell-permeant SYTO 61 red fluorescent nucleic acid stain exhibits bright, red fluorescence upon binding to nucleic acids. Because the staining pattern of the SYTO dyes in live cells may vary between cell types, we offer the SYTO Red Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit (Cat. No. S-11340) to enable researchers to find the most appropriate red-fluorescent SYTO stain for their system.
Any physiological buffer between pH 7.0–8.0, including PBS, can be used to dilute the SYTO dyes for the staining solution.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Anregungswellenlängenbereich | 628 nm |
| Farbstofftyp | Membrangängig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 250 μl |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Beschreibung | SYTO™ 61 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain – 5 mmol-Lösung in DMSO |
| Emission | 645 nm |
| Mehr anzeigen |