Learn More
Invitrogen™ Sulforhodamine 101
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Kann zur Untersuchung der neuronalen Morphologie, zur Vorbereitung fluoreszenter Liposome, zur Untersuchung der Zellzellkommunikation und nach der Aufnahme und Fusion von Phagosom-Lysom verwendet werden
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, Zelllebensfähigkeit, Proliferation und Funktion, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 25 mg |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produkttyp | Sulforhodamin 101 |