Learn More
Invitrogen™ SPQ (6-Methoxy-N-(3-Sulfopropyl)Quinolinium, Inner Salt)
Artikelnummer. 11599096
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 11599096
Marke: Invitrogen™ M440
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chloridindikator
  • Absorptions-/Emissionsmaximum ca. 344/443 nm
  • Erkennt Cl- durch diffusionsbegrenztes kollisionsbedingtes Löschen
Anionennachweis, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Ionische Homöostase und Signalisierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Durchflusszytometer
Produkttyp Chloridindikator
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Menge 100 mg
Versandbedingung Raumtemperatur