Learn More
Invitrogen™ SNARF™-5F 5-(and-6)-Carboxylic Acid
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
- ca. 7,2 pKa-Wert
- Zeigt eine signifikante pH-abhängige Emissionsverschiebung von gelb-oranger zu tiefroter Fluoreszenz unter sauren bzw. basischen Bedingungen
- Diese pH-Wert-Abhängigkeit ermöglicht es, das Verhältnis der Fluoreszenzintensitäten aus dem Farbstoff bei zwei Emissionswellenlängen, typischerweise 580 nm und 640 nm, für quantitative pH-Wert-Bestimmungen zu verwenden
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, ionische Homöostase und Signalgebung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | pH-Indikator |
| Farbstofftyp | Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
| Anzeige | pH-Indikator |
| Produktlinie | SNARF |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |