Learn More
Invitrogen™ 5-(and-6)-Carboxy SNARF™-1, Acetoxymethyl Ester, Acetate
Artikelnummer. 10739924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1000 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10739924 1 mg 1 Milligramm
11574217 20 x 50 μg 1000 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10739924 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C1271
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Membrangängiger pH-Wert-Indikator, der nach der Entesterung einen pKa-Wert von ungefähr 7,5 hat. Daher ist er zum Messen von Änderungen des pH-Wertes zwischen 7 und 8 nützlich.
  • Zeigt eine signifikante pH-abhängige Emissionsverschiebung von gelb-oranger zu tiefroter Fluoreszenz unter sauren bzw. basischen Bedingungen
  • Diese pH-Wert-Abhängigkeit ermöglicht es, das Verhältnis der Fluoreszenzintensitäten aus dem Farbstoff bei zwei Emissionswellenlängen, typischerweise 580 nm und 640 nm, für quantitative pH-Wert-Bestimmungen zu verwenden
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, ionische Homöostase und Signalgebung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Microplate Reader
Produkttyp pH Indicator
Farbstofftyp pH-Indikator
Produktlinie SNARF
Menge 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur