Learn More
Invitrogen™ SNARF™-4F 5-(and-6)-Carboxylic Acid, Acetoxymethyl Ester, Acetate - Special Packaging
Artikelnummer. 11580666
Click to view available options
Menge:
20 x 50 μg
Artikelnummer. 11580666
Marke: Invitrogen™ S23921
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Membrangängiger ratiometrischer pH-Indikator
  • ca. 6,4 pKa-Wert
  • Zeigt eine signifikante pH-abhängige Emissionsverschiebung von gelb-oranger zu tiefroter Fluoreszenz unter sauren bzw. basischen Bedingungen
  • Diese pH-Wert-Abhängigkeit ermöglicht es, das Verhältnis der Fluoreszenzintensitäten aus dem Farbstoff bei zwei Emissionswellenlängen, typischerweise 580 nm und 640 nm, für quantitative pH-Wert-Bestimmungen zu verwenden
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, ionische Homöostase und Signalgebung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp pH-Indikator
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Anzeige pH-Indikator
Produktlinie SNARF
Menge 20 x 50 μg
Versandbedingung Raumtemperatur