Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ Rhod-Dextran, Kaliumsalz, 10,000 MW, anionisch (Hochaffinitäts-Version)
Artikelnummer. 11533687
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11533687 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11533687 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. R34676
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zellen können mit AM-Estern dieser Calciumindikatoren geladen werden, indem der aufgelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird.
Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen.2+. Sie haben Verwendung in vielen Calciumsignaluntersuchungen, einschließlich der Messung von Ca2+ in Zellen und Geweben mit hohem Autofluoreszenzgehalt und auch für den Nachweis von Ca-2+ Freisetzung durch Photorezeptoren und photoaktivierbare Chelatoren.
  • Rohd, gekoppelt mit Dextran 10,000 MW, kann in Wasser in Konzentrationen von bis zu 20 % w/v (200 μg/ul) gelöst und über Patch-Pipetten, Mikroinjektionen oder Influx™ Pinocyte-Ladereagenz zugeführt werden
  • Das Fluoreszenzsignal dieser Zellen wird in der Regel mittels Fluoreszenzmikroskopie gemessen
  • Dextran-Formen von Calcium-Indikatoren zeigen eine drastische Verringerung der Leckage und Abschottung im Vergleich zu den AM-Ester-Formen
  • Marker (Ex/Em von Ca-2+-gebundene Fom): Rhod- (552/581 nm)
  • Fluoreszenzintensitätserhöhung nach Ca-Bindung2+: >100-fach
  • K d für Ca2+ wenn kein Mg vorliegt2+, im Puffer: ca. 750 nM
  • Aufweisung eine Fluoreszenzerhöhung nach Ca-Bindung2+ mit geringer Wellenlängenverschiebung
  • Darüber hinaus binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetall-Kationen (z. B. Mn2+, Zn2+PB2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+
  • Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homeostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) und vor Licht schützen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 5 mg